Z741350
Accuris™ Analytical Balance
with Quick-Cal™, weighing capacity 120 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
with Quick-Cal™
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W3100A-120-E
zakres pomiaru
resolution: 0.0001 g
zakres pomiaru nośności
120 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
śr. szalki
90 mm (3.5 in.)
Opis ogólny
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)