Kluczowe dokumenty
Z741336
Orbi-Shaker CO2 XL orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
Wytrząsarka tłokowa, wytrząsarka laboratoryjna, wytrząsarka pozioma, zdalnie sterowana wytrząsarka laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BT4011
Opis ogólny
Wytrząsarka Orbi-Shaker CO2 XL jest przeznaczona do wytrząsania, mieszania i napowietrzania w ekstremalnych środowiskach, w tym w inkubatorach CO2. Wytrzymuje temperatury od 0 do 60°C i poziomy wilgotności do 100%. Aby uniknąć zanieczyszczenia, niezamierzonego uwolnienia gazu lub odchyleń od protokołu, wszystkie ustawienia są regulowane za pomocą dołączonego modułu zdalnego sterowania.
Ten moduł zdalnego sterowania może być przechowywany poza komorą i łączy się z wytrząsarką za pomocą płaskiego kabla (o grubości 1 mm), który łatwo przechodzi przez port lub pod drzwiami inkubatora bez uszczerbku dla uszczelnienia. Umożliwia to użytkownikowi regulację czasu pracy lub prędkości mieszania bez otwierania drzwi komory.
Wytrząsarka Orbi-Shaker CO2 XL jest dostarczana z antypoślizgową gumową platformą o wymiarach 16 x 16,5 cala.
Cechy i korzyści
Wygodne platformy 7440 (Z741340) są również dostępne do użytku z kolbami Erlenmeyera i statywami na probówki. Unikalna metoda mocowania magnetycznego została powszechnie uznana za najłatwiejszy sposób natychmiastowej zmiany między zaciskami kolb o różnych rozmiarach.
Informacje prawne
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)