Key Documents
Z740762
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
stopper joint: 22, capacity 1000 mL, tol. 0.400 mL, PE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
PE
rozmiar zatyczki
22
Połączenie
joint ST/NS neckstopper size 22
joint: stopper22
Właściwości
class A meets ASTM E288
opakowanie
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.400 mL
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)