Key Documents
Z740741
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, flat-bottom, ST/NS 24/29
capacity 500 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
opakowanie
pkg of 1 ea
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Clear borosilicate glass, flat bottomed boiling flasks with top, outer ST ground joint neck. White marking spot and capacity.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)