Key Documents
Z740662
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 3000 mL, stopper joint: 10, volume 1000-3000 mL, accuracy: 500 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom
Połączenie
joint: stopper10
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 1 ea
zakres pomiaru objętości
1000-3000 mL, accuracy: 500 mL
pojemność
3000 mL
Opis ogólny
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Inne uwagi
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC