Z740652
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 100 mL, stopper joint: 5, volume 50-100 mL, accuracy: 25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom
Połączenie
joint: stopper5
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 12 ea
zakres pomiaru objętości
50-100 mL, accuracy: 25 mL
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolby Erlenmeyera z przezroczystego szkła borokrzemowego o standardowych ściankach do standardowych zastosowań laboratoryjnych. Wąski otwór wylotowy ze ściętym brzegiem. Podziałka referencyjna i miejsce znakowania w kolorze białym. ASTM E 1404, DIN 12380.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)