Kluczowe dokumenty
Z682748
Kolba do suszenia Ace, w kształcie gruszki, z bocznymi wgłębieniami,
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 24/40, plastic-coated glass
Synonim(y):
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
pear-shaped flask
plastic-coated glass
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 3994-126
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)