Kluczowe dokumenty
Z680737
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
amber glass, capacity 10,000 mL
Synonim(y):
1178433
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
glass bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GLS80)
Właściwości
graduations
without cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1178433
pojemność
10,000 mL
śr. × wys.
227 mm × 395 mm
kolor
amber glass
Opis ogólny
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete with blue quick release closure (integral lip seal) and pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working.
  • Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
  • For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)