Z677477
Camatril™ Velours nitrile flock lined gloves
size XXL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
green gloves
green nitrile
rozmiar
XXL
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
opakowanie
package of 100 ea
producent / nazwa handlowa
KCL 730 - 11
KCL 730
dł. × grubość
300 mm × 0.4 mm
Opis ogólny
Good flexibility, anatomical design and excellent fit ensure a good sense of touch. The flock lining offers additional wearing comfort.
- Ergonomic fit ensures good sensitivity
- Roughened palm for excellent grip when wet
- High mechanical resistance
- Cotton flock lining improves comfort
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)