Z673684
Microflex® TRANQUILITY™ powder-free white nitrile exam gloves
size M
Synonim(y):
disposable glove
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white gloves
white nitrile
rozmiar
M
sterylność
non-sterile
non-sterile
Właściwości
disposable
latex free
powder-free
opakowanie
pack of 100 ea (boxes of 100)
package of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Microflex TQ-601-M
dostępność
not available in EU
dł. × grubość
9.5 in. (240 mm) × 3.1 mil (0.08 mm)
Opis ogólny
Recommended for use when:
- Latex-free solution required, at a value price
- Enhanced comfort and tactile sensitivity are a must
- Everyday use of small instruments demands superior wet and dry grip
Thickness:
- Cuff: 0.08 mm (3.1 mil)
- Palm: 0.08 mm (3.1 mil)
- Finger: 0.12 mm (4.7 mil)
- Length: 240 mm (9.5")
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)