Z660477
Julabo® bath test tube trays
holds 360 micro tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
producent / nazwa handlowa
Julabo 8960442
Julabo
dostępność
available only in EU
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Taca nośna z 4 stojakami 8970382 (Z615692-1EA) do przechowywania 360 probówek o wymiarach 30 x 11/12 mm, odpowiednia do użytku w temperaturze do +80 °C.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)