Z649422
PTFE stirrer guides
shaft D 8 mm, joint: ST/NS 24/29
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.204.7
śr. wałka
8 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do użytku ze szklanymi, metalowymi i PTFE wałkami mieszadeł.
Cechy:
Uwaga: PEEK ma bardzo wysoki poziom odporności chemicznej z pewną podatnością tylko na silne kwasy mineralne.
Cechy:
- Wysoki poziom odporności chemicznej
- Ochrona przed wibracjami i redukcja drgań
- Działanie w próżni (~5 mm Hg) i pod ciśnieniem (3-5 psi)
- Brak zrzucania
- Samozwalniający się pierścień łączący
- Pasuje do standardowego szlifowanego złącza szklanego
- Maksymalne zalecane prędkości: ciągła 500 obr/min, przerywana 800 obr/min
Uwaga: PEEK ma bardzo wysoki poziom odporności chemicznej z pewną podatnością tylko na silne kwasy mineralne.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z649422-1EA | 4061833446591 |