Z569488
Wilmad® coaxial insert, inner tube
O.D. × I.D. 2.52 mm × 1.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Wilmad 519-inner tube only
śr. zewn. × śr. wewn.
2.52 mm × 1.5 mm
Opis ogólny
Wkładka koncentryczna, dętka.
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z569488-1EA | 4061826710678 |