Kluczowe dokumenty
Z568988
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser with cup
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
wys. całkowita
200 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Condensate cup catches water that forms on the outer surface of the condenser during use and eliminates puddling on reactor and equipment. Tubing connects to cup′s hose barb to drain away water automatically.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)