Key Documents
Z568554
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 19 mm × 60 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel
opis
for 10mm SS shaft
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8096-70
szer. × dł.
19 mm × 60 mm
Opis ogólny
Holes provide greater agitation than solid blades.