Kluczowe dokumenty
Z560375
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 29/32
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Materiały
PTFE stopcock
Połączenie
top joint: threaded29/32
klasa czystości
for chromatography
metody
HPLC: suitable
kolumna śr. zewn. × dł. efektywna
25 mm × 584 mm
pojemność kolumny
200 mL
pojemność zbiornika
250 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)