Kluczowe dokumenty
Z558966
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® anti-static disposable unisex lab coat
white, size L
About This Item
Kod UNSPSC:
46181532
NACRES:
NB.35
rozmiar
L
kolor
white
Opis ogólny
Jednorazowe fartuchy laboratoryjne DL4260. Te wytrzymałe, lekkie fartuchy laboratoryjne o pełnej długości są odporne na zachlapania/rozpryski i zapewniają doskonały komfort/oddychalność oraz są antystatyczne.
Szczegóły:
  • Materiał: SMS
  • Waga: 30 gramów
  • Kołnierz: dzianina
  • Kieszenie: 3
  • Mankiety, wytrzymałe zatrzaski, bez lateksu: tak
Informacje prawne
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)