Z549282
Aldrich® antisplash splash-guard adapter with return hole
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40, capacity 500 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These traps greatly reduce carry-over from foaming or bumping. Anything that may climb can return back down through the return hole at the bottom of this adapter.
Zastosowanie
Między rurką parownika a kolbą wyparki obrotowej można użyć adaptera przeciwbryzgowego Aldrich z otworem powrotnym, aby zapobiec wciągnięciu rozpuszczalnika do skraplacza w przypadku "uderzenia". Otwór spustowy u podstawy rurki wewnętrznej umożliwia spływanie rozpuszczalnika z powrotem do kolby wyparnej.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)