Kluczowe dokumenty
Z548618
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Wysokość
220 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)