Z544388
Molymod® bonding links
Rigid bond, gray
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25
pkg of 4 pkg
producent / nazwa handlowa
Molymod
Długość
20 mm
kolor
gray
Opis ogólny
Długości wiązań podane w tabeli są mierzone od atomu do atomu. Łączniki wiązań są dostępne w różnych kolorach i mogą być używane do reprezentowania różnych typów wiązań. Na przykład, szare linki mogą reprezentować wiązania kowalencyjne, podczas gdy fioletowe lub białe linki mogą reprezentować wiązania jonowe.
Informacje prawne
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z544388-4PAK | 4061833078112 |
Z544388-10PAK | |
Z544388-1PAK | 4061833078105 |