Merck
Z543284
Sigma-Aldrich
Kimble® microcapillary pipettes
volume 25 μL, accuracy: ±0.5%
Synonim(y):
71900-25
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
Materiały
soda-lime glass
white
Właściwości
To Contain
opakowanie
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 71900-25
zakres pomiaru objętości
25 μL, accuracy: ±0.5%
pojemność
25 μL
Opis ogólny
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
Cechy i korzyści
• Complies with ASTM Specification E672• Manufactured from soda-lime glass• Calibrated to contain• Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing• Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1