Kluczowe dokumenty
Z530808
Sigma-Aldrich
Flexible PTFE adapter
top male joint: ST/NS 24/40, bottom male joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
male joint: ST/NS bottom24/40
male joint: ST/NS top24/40
Opis ogólny
Used for the transfer of powders and liquids. Can be compressed to approximately 190 mm or expanded to 250 mm. Glass joints with flexible corrugated PTFE tubing is pliable enough to create an offset adapter.
Inne uwagi
Zdjęcie przedstawia przykład męskiego i żeńskiego stylu połączenia.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)