Kluczowe dokumenty
Z528757
Sigma-Aldrich
Scienceware® Poxygrid® baskets
basket L × W × H 51 cm × 28 cm × 9 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H16767-0000
koszyk dł. × szer. × wys.
51 cm × 28 cm × 9 cm
Opis ogólny
Epoxy-coated steel. Use in transport or batch dipping glassware.
Informacje prawne
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z528757-1EA4061832265636