Key Documents
Z517712
Sigma-Aldrich
Large-capacity addition funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS29/32
Wysokość
580 mm
śr. zewn.
80 mm
pojemność
1 L
Opis ogólny
With pressure-equalization arm, 0-3 mm PTFE needle stopcock for precise addition-rate control, and 24/40 joints.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)