Z516252
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 25 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS29/32
pojemność
25 mL
odległość do ramienia bocznego
80 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Suggested flask size: 50 mL - 5 L
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z516252-1EA | 4061832132488 |