Kluczowe dokumenty
Z515728
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
female joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
Synonim(y):
kolby schlenk, rury schlenk, tuba do przechowywania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Połączenie
female joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
100 mL
Opis ogólny
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z515728-1EA4061837635229