Z507288
Michel-Miller Swagelok® adapter
NPTF 1/8 in., PTFE, Ace-Thred for #15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Polecane produkty
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 584462
metody
LPLC: suitable
gwint wewn.
1/8 in.
dopasowywanie
Ace-Thred for #15
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Use to make Swagelok tubing connections with Ace threaded glassware. One end is Ace-Thred, other is NPTF. Connects tubing to M-M columns. Adapters with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T25305-2.5G | 4061833469064 |
T25305-500G | |
T25305-10G | 4061833469057 |
T25305-50G | |
Z507288-1EA | 4061833305188 |