Kluczowe dokumenty
Z420573
Sigma-Aldrich
Medium porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420530
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Materiały
high-density polyethylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H91462-4914
dysk śr.
36 in.
kolor
none
wielkość porów
45—90 μm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)