Z420204
Zestaw asortymentowy uchwytów 1333
3 ea of 10, 25, 50, and 100 mL sizes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
set of 1
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F38951-2008
Opis ogólny
1333 Polipropylenoweuchwyty na kolby, opakowanie 12 sztuk. Te wyjątkowe uchwyty doskonale nadają się do utrzymywania kolb okrągłych i kolb ze stożkowym dnem w pozycji pionowej. Wewnętrzna ścianka lekko zwęża się w kierunku otwartego dna, dzięki czemu w jednym uchwycie zmieszczą się kolby o różnych kształtach i rozmiarach. Szeroka podstawa utrzymuje kolby stabilnie, boczne szczeliny mogą służyć jako wzierniki.
Cechy i korzyści
- Formowany z tworzywa polipropylenowego
- Trwały i łatwy do czyszczenia
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121ºC (250ºF)
Informacje prawne
Flaskup is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)