Z413569
Aldrich® three-way adapter with thermometer joint
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
adapter do szkła, adaptery do szkła, laboratorium adapterów
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
thermometer joint ST/NS10/18
joint: ST/NS19/22
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Side-arm is at 75° angle from bottom joint. Distance from joint to side-arm is 75mm.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z413569-1EA | 4061832110998 |