Z413380
Aldrich® Hempel column
Unjacketed, effective L 300 mm, O.D. × I.D. 22 mm × 19 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint ST/NS24/40
śr. zewn. × śr. wewn.
22 mm × 19 mm
dł. efektywna
300 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z413380-1EA | 4061832115252 |