Z413208
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 150 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint ST/NS24/40
śr. wewn. × śr. zewn.
19 mm × 38 mm
dł. efektywna
150 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wgłębienia Vigreux biegną przez całą długość kolumny i pełnią funkcję uszczelnienia kolumny.
Na zdjęciu wersja z płaszczem.
Na zdjęciu wersja z płaszczem.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z413208-1EA | 4061837619748 |