Z411493
Welch® DuoSeal® vacuum pump
model 1405, AC/DC input 115 V AC, pumping speed 60 L/min
Synonim(y):
hydrauliczna pompa łopatkowa, obrotowa pompa próżniowa, obrotowa pompa łopatkowa, pompa wyporowa
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CSA approved
gas ballast
producent / nazwa handlowa
Welch 1405B-01
Parametry
60 L/min pumping speed
Zastosowanie
PFAS testing
Opis ogólny
Required but not included - exhaust filter catalog number Z412163.
Model 1400 specifications:
Pumping speed: 0.9 cfm (25 L/min)
Max. vacuum: 1 × 10-4 torr
Oil capacity: 0.62 qt (0.59 L)
Tubing needed: I.D. 7/16 in.
Exhaust and intake thread type: 3/4 -20
Rpm: 580
Dimensions: L × W × H, 17.8 × 9 × 12.61 in. (45.1 × 22.9 × 32.1 cm)
Weight: 58 lb (26 kg)
Model 1405 specifications:
Pumping speed: 2.1 cfm (60 L/min)
Max. vacuum: 3 × 10-4 torr
Oil capacity: 0.43 qt (0.41 L)
Tubing needed: I.D. 7/16 in.
Exhaust and intake thread type: 3/4 -20
Rpm: 525
Dimensions: L × W × H, 5 × 13 × 18 in. (38 × 33 × 46.8 cm)
Weight: 93 lb (42 kg)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)