Kluczowe dokumenty
Z403040
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 3,000 mL, plastic-coated glass, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Polecane produkty
Materiały
pear-shaped
plastic-coated glass
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Büchi 25263
pojemność
3000 mL
3,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)