Kluczowe dokumenty
Z320242
PTFE washer for Quickfit® cone/screw thread adapter
24 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Synonim(y):
QW24/11
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Właściwości
couples 10.5 - 11.5 mm diameter
producent / nazwa handlowa
Quickfit
dostępność
not available in USA and Canada
dopasowywanie
24 thread
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)