Z319449
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
glass, volume 250 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/32
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Büchi 00433
pojemność
250 mL
250 mL
Opis ogólny
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)