Key Documents
Z317608
Duran® vacuum desiccator plate
metal plate, I.D. 100 mm
Synonim(y):
290804606
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
metal plate
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
śr. wewn.
100 mm
Opis ogólny
Perforated plate for vacuum desiccators.
Cechy i korzyści
• Complies with DIN EN 10143• Manufactured from stainless steel (1.4301, type 304)• The heat-resistant material allows hot samples to be placed into the desiccator• Rust-free
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)