About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Retsch
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
- Cyfrowa kontrola oscylacji za pomocą panelu dotykowego: od 120 do 1800 Hz
- Stała oscylacja przy różnych częstotliwościach i obciążeniach
- 3 ustawienia pamięci: częstotliwość i timer
- Powtarzalne rozdrabnianie próbek lub rozbijanie komórek
- Timer: od 1 do 99 min lub ciągły
- Pojemność próbki: od 0,2 do 2 × 10 ml
Słoiki z próbkami są wciągane przez oscylacje promieniowe w płaszczyźnie poziomej. Kulki mielące wewnątrz słoika rozdrabniają i homogenizują próbkę.
Przydatny do mielenia na mokro lub sucho chemikaliów, minerałów i rud, gleby, ceramiki, tabletek itp. do analizy. Jest również przydatny do rozbijania komórek materiału roślinnego, włosów, tkanek lub próbek kości. Ustawiona prędkość oscylacji jest utrzymywana nawet przy zmiennych częstotliwościach i obciążeniach. Pokrywa bezpieczeństwa z pleksiglasu z elektronicznym hamulcem zatrzymuje ruch w czasie krótszym niż 1 s, jeśli pokrywa bezpieczeństwa zostanie otwarta podczas pracy. Wymaga pary pojemników do mielenia w celu zapewnienia stabilności. Dostarczane bez pojemników do mielenia, kulek i akcesoriów zakłócających pracę celi.
- Stała oscylacja przy różnych częstotliwościach i obciążeniach
- 3 ustawienia pamięci: częstotliwość i timer
- Powtarzalne rozdrabnianie próbek lub rozbijanie komórek
- Timer: od 1 do 99 min lub ciągły
- Pojemność próbki: od 0,2 do 2 × 10 ml
Słoiki z próbkami są wciągane przez oscylacje promieniowe w płaszczyźnie poziomej. Kulki mielące wewnątrz słoika rozdrabniają i homogenizują próbkę.
Przydatny do mielenia na mokro lub sucho chemikaliów, minerałów i rud, gleby, ceramiki, tabletek itp. do analizy. Jest również przydatny do rozbijania komórek materiału roślinnego, włosów, tkanek lub próbek kości. Ustawiona prędkość oscylacji jest utrzymywana nawet przy zmiennych częstotliwościach i obciążeniach. Pokrywa bezpieczeństwa z pleksiglasu z elektronicznym hamulcem zatrzymuje ruch w czasie krótszym niż 1 s, jeśli pokrywa bezpieczeństwa zostanie otwarta podczas pracy. Wymaga pary pojemników do mielenia w celu zapewnienia stabilności. Dostarczane bez pojemników do mielenia, kulek i akcesoriów zakłócających pracę celi.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)