Kluczowe dokumenty
Z312258
Gerhardt® EV1 hotplate
Hot plate
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
wejście AC/DC
220 V AC
klasa czystości
CE Compliant
Właściwości
Threaded socket for support rod.
producent / nazwa handlowa
Gerhardt
dostępność
not available in USA and Canada
rozmiar
150 mm × 225 mm × 110 mm, overall
moc wyjściowa
450 W
Opis ogólny
temperature ≤ 425°C
Small laboratory heaters with 85mm diam. top and SS housings.
Stepless energy control.
Informacje prawne
Gerhardt is a registered trademark of Gerhardt
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)