Z303291
Quickfit® coil (Graham) condenser
L 300 mm, joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
C3/24/SC
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS29/32
producent / nazwa handlowa
Quickfit C3/24/SC
dostępność
not available in USA and Canada
Długość
300 mm
powierzchnia
400 cm2
Opis ogólny
Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9 mm flexible tubing to be fitted easily and safely.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z303291-1EA | 4061826710425 |