Key Documents
Z302848
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
FR500/4S
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
case of 5
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR500/4S
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Short neck with ground-glass joint.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)