Z302600
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
FR50/1S
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/23
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
case of 10
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR50/1S
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z302600-1EA | |
Z302600-10EA | |
Z302600-5EA |