Z302406
Quickfit® Cone/Screw-thread Adapters
18 thread (couples 7.0 - 8.5 mm diameter), joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
ST53/18
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/29
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Quickfit ST 53/18
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
dopasowywanie
18 thread (couples 7.0 - 8.5 mm diameter)
Opis ogólny
Can be used in apparatus at temperatures up to 300°C providing excessive heat is not applied directly to the screw-thread union.
For replacement parts, see related products section of web site listing.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z302406-1EA | 4061832828701 |