Z301175
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
XA54
About This Item
Połączenie
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom29/32
producent / nazwa handlowa
Quickfit XA 54
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Opis ogólny
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)