Key Documents
Z301116
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
XA32
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom19/26
producent / nazwa handlowa
Quickfit XA 32
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Opis ogólny
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)