Kluczowe dokumenty
Z300993
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 45/40
Synonim(y):
DA37
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom45/40
producent / nazwa handlowa
Quickfit DA 37
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)