Kluczowe dokumenty
Z285536
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
wejście AC/DC
115 V
Materiały
fabric
Właściwości
CSA approved
for flask size 10 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100A MIC10
dostępność
not available in EU
not available in EU
Parametry
0-400 °C temp. range
moc wyjściowa
20 watts
Opis ogólny
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
Informacje prawne
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)