Key Documents
Z267570
Sigma-Aldrich
Round crystal window
CaF2, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
CaF2
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
25 mm × 4 mm
przepuszczalność
77,000-1,110 (wavenumbers (cm-1))
współczynnik refrakcji
n/D 1.42 (at 2 μm)
Opis ogólny
A strong crystal; resists most acids and alkalis; withstands high-pressure; insoluble in water; no fog.
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)