Z261947
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
rozmiar gwintu szyjki
GL 40
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf
dostępność
not available in EU
Opis ogólny
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
Informacje prawne
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261947-1EA | 4061834381990 |