Z261106
Nalgene® PassPort™ IP2 bottles
Narrow-mouth, capacity 500 mL
Synonim(y):
butelka nalgene, butelki nalgene, nalgene hdpe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (28-415)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 12 (bottles)
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2099-0016
pojemność
500 mL
śr. × wys.
73 mm × 171 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261106-4PAK | |
Z261106-1PAK | 4061832616551 |